Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile engangsoverstøvler
Artikelnummer. 15268298
Skift visning
Stil:
Lang længde
Standard Length
Pakningsstørrelse:
75 par
Pakke med 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15268298 Standard Length Pakke med 150
12342289 Standard Length 75 par
30040327 Lang længde -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 15268298 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDOB
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Ikke relevant
Letvægts sterile overboots med elastisk åbning giver sikker, tilpasset personlig beskyttelse. Fås i almindelige eller lange længdestørrelser.
  • Letvægtsstof, lavfnugtende CleanTough™ stof: Færre forureningsrisici
  • Elastisk åbning: En mere sikker og behagelig pasform
  • Skridsikker sål og nemme bindelås: Sikker pasform, for sikrere brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale CleanTough™
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Slips
Sål Type Skridsikker
Konstruktion Indbundne sømme, enkelt nålesting
Lukningsfarve Hvid
Sømtype Indbundet
Stil Standard Length
Tråd farve Hvid
Til brug med (applikation) Laboratorie, efterforskning af kriminalitet (CSI), retsmedicin, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter, farmaceutiske produkter
Certificeringer/compliance PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A; Antistatisk mod EN1149-5* og lav partikeldannelse
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A; EN1149-5
Emballagemængde Et par pr. forseglet indre PE-pose; 15 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; fem ydre poser pr. foret karton (75 par)
Modstand Væske, Tørre partikler, Plaske
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant