Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ S-BDOB sterile overtræksstøvler til renrum
Artikelnummer. 12342289
Stil:
Long Length
Standard Length
Pakningsstørrelse:
75 par
Pakke med 150
N/A
Artikelnummer. 12342289
Brand: Ansell SBDOB
N/A
Letvægts sterile overstøvler med en elastisk åbning giver en sikker pasform i renrumsmiljøer. Fås i universal eller længere længde stilarter.
  • Fremstillet af let lav-fnug CleanTough™ materiale, hvilket mindsker risikoen for kontaminering i renrumsmiljøet.
  • Elastisk åbning sikrer en sikker pasform for pålidelig personlig beskyttelse, der forbliver solidt på plads.
  • Udstyret med lette bindelukninger og en skridsikker sål
  • Steriliseret ved gammabestråling, med sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale CleanTough™
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Slips
Sål Type Skridsikker
Konstruktion Indbundne sømme, enkelt nålesting
Lukningsfarve Hvid
Sømtype Indbundet
Stil Standard Length
Tråd farve Hvid
Til brug med (applikation) Laboratorie, efterforskning af kriminalitet (CSI), retsmedicin, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter, farmaceutiske produkter
Certificeringer/compliance PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5* and low particulating
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A; EN1149-5
Emballagemængde Et par pr. forseglet indre PE-pose; 15 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; fem ydre poser pr. foret karton (75 par)
Modstand Væske, Tørre partikler, Plaske
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
N/A