missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots

Artikelnummer. 30058510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058510 4X-Large
30058509 2X-Large
30058502 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30058510 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDFC4XL
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sterile protection from head to toe in ISO Class 4 cleanroom environments.

  • ISO Class 4 compatible
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Antistatic, low-linting and durable CleanTough™ fabric
  • Zip with front cover
  • Slip-resistant soles
  • Elasticated back, hood, cuffs and ankles
  • ASTM D6978 05 TESTED
  • HELMKE Drum TestedLow-Particulate
  • Sterility Assurance Level 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype Cleanroom Coveralls
Størrelse 4X-Large
Køn Unisex
Materiale CleanTough™ Fabric
Farve White
Engangs Single-use
Talje stil Standard
Ankel stil Elastic
Manchet stil Elastic
Hals stil Hooded
Hætte type Elastic
Lukketype Front Zipper with Storm Flap
Sømtype Bound
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Størrelse (engelsk) Bryst 45 to 48 in.
Størrelse (metrisk) bryst 116 to 124 cm
Højde (engelsk) 6 ft. 2 in. to 6 ft. 4 in.
Højde (metrisk) 188 to 194 cm
Mængde 20/Cs.
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.