Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile cleanroom Coverall with Hood and integrated Boots
Artikelnummer. 17841009 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Sterilitet: Steril
Artikelnummer.
17841009 Sterilitet: Steril
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17841009 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDFCXS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.10 DKK
    89.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.20 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Cleanroom Coverall lavet af CleanTough™ stof til letvægts kropsbeskyttelse med lavt fnug med lynlås foran og beskyttelsesklap for at give forurenings- og væskesprøjtspærre.
  • Reduced contamination risks:  Lightweight CleanTough™ material means the BioClean-D Coverall with Hood and Integrated Boots – Sterile S-BDFC is low-linting and ISO cleanroom-compliant, reducing contamination risks
  • Optimized protection: This sterile coverall features a front zip with a protective flap, resisting liquid splashes and chemicals*, while thumb loops and an elasticated hood, back, cuffs and ankles ensure a secure fit
  • Enhanced features: This antistatic coverall features integrated boots and slip-resistant soles, for added workplace safety in laboratory settings
  • Sterility assurance level: Special packaging eliminates cross contamination, while gamma irradiation sterilization ensures a minimum SAL of 10-6
  • Contact customer service for chemotherapy drug permeation times and recommendations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse X-Small
Køn Unisex
Materiale Flashspundet polyethylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Vedhæftede støvler, Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Fastgjort, elastisk ansigt
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Modstand Antistatisk, Kemikalier, Væske, Partikel
Krave type Hætte
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latex fri Nej
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Blanding, blanding af faste stoffer eller væsker, efterforskning af kriminalitet (CSI), kriminalteknik, håndtering af pulvere, aseptisk påfyldning og mærkning, rengøring og klargøring af renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, blanding af bioteknologi, håndtering af aktivt materiale, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)