Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Ikke-sterile renrumsoverboots
Artikelnummer. 12972255
Skift visning
Stil:
Standard Length
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
12972255 Standard Length Pakke med 150
1 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 12972255 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDOB
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ikke relevant
Lavfnugtende antistatiske overboots giver ekstra beskyttelse med en fast, elastisk pasform. Fås i almindelige eller lange længdestørrelser.
  • Letvægt stof, der lavfnuger: CleanTough™ Lavere forureningsrisiko
  • Elastisk åbning: En sikker pasform for forbedret personlig beskyttelse
  • Bindebeslag og glidesikker sål: Sikker pasform og sikker brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Slips
Sål Type Skridsikker
Konstruktion Indbundne sømme, enkelt nålesting
Lukningsfarve Hvid
Sømtype Indbundet
Stil Standard Length
Tråd farve Hvid
Til brug med (applikation) Laboratorie, efterforskning af kriminalitet (CSI), retsmedicin, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter, farmaceutiske produkter
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 +A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Emballagemængde 30 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; fem ydre poser pr. foret karton (150 stk.)
Modstand Tørre partikler, Væske, Kemikalieresistent, Kemikalieresistent
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant