Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Ikke-sterile engangsoveralls med krave og tommelfingerløkke
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- ISO Klasse 4 kompatibel
- Lynlås foran med klapbetræk
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- Fås i størrelser fra S til 4XL
- ASTM D6978 05 testet
- HELMKE tromle testet
- Lavt partikelholdigt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastic at Back |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hals stil | Collared |
| Vis mere |