Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Ikke-sterile engangsoveralls med krave og tommelfingerløkke
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- ISO Klasse 4 kompatibel
- Lynlås foran med klapbetræk
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- Fås i størrelser fra S til 4XL
- ASTM D6978 05 testet
- HELMKE tromle testet
- Lavt partikelholdigt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2 |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 42-45 tommer. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 108 til 116 cm |
| Til brug med (applikation) | Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, laboratorium og forskning |
| Vis mere |