Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Ikke-sterile engangsoveralls med krave og tommelfingerløkke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248118
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15248118 Lille 164 til 170 cm Pakke med 20
15258118 Medium 170 til 176 cm Pakke med 20
15268118 Større 176 til 182 cm Pakke med 20
15278118 X-Large 182 til 188 cm Pakke med 20
15288118 2X-stor 188 til 194 cm Pakke med 20
15298118 3X-Large 194 til 200 cm Pakke med 15
15208128 4X-stor 200 til 206 cm Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15248118 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BDCCTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2063.30 DKK
    1144.78 DKK / Pakke med 20
    Spare 918.52 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Engangsovertræksdragt med tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
  • ASTM D6978 05 testet
  • HELMKE tromle testet
  • Lavt partikelholdigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale CleanTough™ Stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastic at Back
Ankel stil Elastic
Manchet stil Elastic
Hals stil Collared
Hætte type No Hood
Lukketype Zipper
Sømtype Bound
Sterilitet Ikke steril
Modstand Anti-static
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Størrelse (engelsk) Bryst 33-36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, laboratorium og forskning
Højde (engelsk) 5 fod. 4 tommer til 5 fod. 6 tommer
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Stil BioClean™
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)