Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Ikke-steril renrumsoverall med hætte og integrerede støvler
Artikelnummer. 17880999
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Artikelnummer. Størrelse
17880999 X-Small
1 options
Artikelnummer. 17880999 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDFCXS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.20 DKK
    65.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.82 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Cleanroom Coverall lavet af CleanTough™ stof til letvægts kropsbeskyttelse med lavt fnug med lynlås foran og beskyttelsesklap for at give forurenings- og væskesprøjtspærre.
  • Reducerede forureningsrisici: De BioClean-D Coverall med hætte og integrerede støvler BDFC er lavfnugende og ISO Renrumskompatibel takket være dens lette vægt CleanTough™ sammensætning, hvilket sikrer, at forureningsrisici holdes på et minimum
  • Optimeret beskyttelse: Denne ikke-sterile engangsoverall har en lynlås foran med en beskyttende flap, som beskytter mod væskestænk og kemikalier, mens tommelfingerstropper og en elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler giver en sikker pasform
  • Forbedrede funktioner: Denne antistatiske overtræksdragt er også udstyret med integrerede støvler og skridsikre såler for øget sikkerhed på arbejdspladsen i laboratoriemiljøer
  • Reducerede forureningsrisici: De BioClean-D Coverall med hætte og integrerede støvler BDFC er lavfnugende og ISO Renrumskompatibel takket være dens lette vægt CleanTough™ sammensætning, hvilket sikrer, at forureningsrisici holdes på et minimum
  • Optimeret beskyttelse: Denne ikke-sterile engangsoverall har en lynlås foran med en beskyttende flap, som beskytter mod væskestænk og kemikalier, mens tommelfingerstropper og en elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler giver en sikker pasform
  • Forbedrede funktioner: Denne antistatiske overtræksdragt er også udstyret med integrerede støvler og skridsikre såler for øget sikkerhed på arbejdspladsen i laboratoriemiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse X-Small
Køn Unisex
Materiale Flashspundet polyethylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Ikke-elastisk
Ankel stil Vedhæftede støvler
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Fastgjort, elastisk ansigt
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Antistatisk, Kemikalier, Væske, Partikel
Krave type Hætte
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latex fri Nej
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Blanding, blanding af faste stoffer eller væsker, efterforskning af kriminalitet (CSI), kriminalteknik, håndtering af pulvere, aseptisk påfyldning og mærkning, rengøring og klargøring af renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, blanding af bioteknologi, håndtering af aktivt materiale, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)