Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Steril hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16673622
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
16673622 Polypropylen
1 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 16673622 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDHDL
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ikke relevant
Langt renrumshætte har en ekstra lang bærestykke for maksimal dækning.
  • Forlænget længde: Mere komplet beskyttelsesdækning
  • Lavfnugt letvægtsmateriale: Færre forureningsrisici
  • ESD-egenskaber: Reduceret risiko for elektrostatisk interferens eller skader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Steril hætte
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Pullover
Engangs Engangsbrug
Latex fri Nej
Model- S-BDHD
Sømtype Indbundet
Størrelse (engelsk) Universel
Størrelse (metrisk) Universel
Sterilitet Steril
Konstruktion Lavt fnug, letvægtsmateriale
Til brug med (applikation) Laboratorie, efterforskning af kriminalitet (CSI), retsmedicin, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter, farmaceutiske produkter
Modstand Elektrostatisk udladning
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant