Få mere at vide
Ansell BioClean-D Long-Length Ikke-steril hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16663622
Skift visning
Materiale:
Spunbond polypropylen
Artikelnummer. Materiale
16663622 Spunbond polypropylen
1 options
Artikelnummer. 16663622 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDHDL
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Ikke-steril hætte har et ekstra langt åg for maksimal dækning.
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • ESD egenskaber
  • PPE Cat 3 Type PB [6]
  • Silikone fri
  • Certificeringer og test:
    • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425
    • Modul D-certificeringer er i overensstemmelse med kategori 3 - Forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
    • Testet mod standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB[6])
    • Testet mod standard EN ISO 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
    • Testet i forhold til standarder: EN 1149-5:2008, beskyttelsesbeklædning -elektrostatiske egenskaber; EN 530, Slidbestandighed; EN 7854, Flexrevnemodstand; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke.
    • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
    • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætte
Størrelse Universel
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Elastik
Engangs Engangsbrug
Design Type Tredelt
Model- BDHD
Sømtype Indbundet, enkeltnålssyning
Sterilitet Ikke steril
Mængde 120/Pk.
Hætte type Tredelt, elastisk ansigtsåbning