Få mere at vide
Nitritex™ BioClean-D Laboratoriefrakker til engangsbrug
Artikelnummer. p-8009867
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 12912255
Brand: Nitritex™ BDLCS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slid Nitritex™ BioClean-D Engangslaboratoriefrakker til beskyttelse mod laboratoriekontamination.
  • Åben manchet stil
  • Tre lommer
  • CleanTough™ Stof
  • Engangs, pakket i pose
  • Spunbond polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer
Størrelse Lille
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Manchet stil Åben
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 838,2 til 914,4 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.)
Konstruktion Spunbond polypropylen