Få mere at vide
Nitritex™ BioClean-D Laboratoriefrakker til engangsbrug
Artikelnummer. 12942255
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12942255 X-Large Pakke med 30
12912255 Lille Pakke med 30
12922255 Medium Pakke med 30
12932255 Større Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12942255 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDLCXL
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slid Nitritex™ BioClean-D Engangslaboratoriefrakker til beskyttelse mod laboratoriekontamination.
  • Åben manchet stil
  • Tre lommer
  • CleanTough™ Stof
  • Engangs, pakket i pose
  • Spunbond polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse X-Large
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Farve Hvid
Manchet stil Åben
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 1066,8 til 1143 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.)
Konstruktion Spunbond polypropylen