Få mere at vide
Nitritex™ BioClean-D Laboratoriefrakker til engangsbrug
Artikelnummer. 12922255
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12922255 Medium Pakke med 30
12912255 Lille Pakke med 30
12942255 X-Large Pakke med 30
12932255 Større Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12922255 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDLCM
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Slid Nitritex™ BioClean-D Engangslaboratoriefrakker til beskyttelse mod laboratoriekontamination.
  • Åben manchet stil
  • Tre lommer
  • CleanTough™ Stof
  • Engangs, pakket i pose
  • Spunbond polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse Medium
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Farve Hvid
Manchet stil Åben
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 914,4 til 990,6 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.)
Konstruktion Spunbond polypropylen