Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Overalls med hætte og integrerede støvler
Artikelnummer. 17891009
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17891009 X-Large
17890999 Lille
30058507 Lille
17831009 Medium
30058508 Medium
30058504 Større
17881009 Større
30058511 X-Large
17811009 2X-stor
17841019 3X-Large
17861009 4X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17891009 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BDFCXL
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Ansell™ BioClean-D Overall med hætte og integrerede støvler er konstrueret af letvægtsfnug CleanTough materiale
  • Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold
  • Lynlås med lukbart betræk
  • Elastik hætte, ryg, manchetter og ankler
  • Skridsikre såler
  • Silikonefri
  • Certificeringer og test:
    • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
    • Er i overensstemmelse med kategori 3 - Personligt beskyttelsesudstyr PPE-forordning (EU)2016/425
    • Testet mod standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler (Type 5)
    • Testet mod standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type 6)
    • Testet mod standard EN ISO 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
    • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
    • Testet i forhold til standarder: EN 1149-5:2008, beskyttelsesbeklædning - elektrostatiske egenskaber; EN 530, Slidbestandighed; EN 7854, Flex-revnemodstand; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
    • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale CleanTough™ Stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Fastgjorte støvler, Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Antistatisk, Afslidning, Tårer
Krave type Hætte
Rygstil Elastik
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 42 til 45 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Ærmestil Elastik
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Højde (engelsk) 6 fod til 6 fod. 2''
Højde (metrisk) 182 til 188 cm
Mængde 20/Cs.
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)