Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Overalls med hætte og integrerede støvler
Beskrivelse
- Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold
- Lynlås med lukbart betræk
- Elastik hætte, ryg, manchetter og ankler
- Skridsikre såler
- Silikonefri
- Certificeringer og test:
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - Personligt beskyttelsesudstyr PPE-forordning (EU)2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler (Type 5)
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type 6)
- Testet mod standard EN ISO 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Testet i forhold til standarder: EN 1149-5:2008, beskyttelsesbeklædning - elektrostatiske egenskaber; EN 530, Slidbestandighed; EN 7854, Flex-revnemodstand; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Større |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Vedhæftede støvler, Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Vis mere |