Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Overalls med hætte og integrerede støvler
Descripción
- Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold
- Lynlås med lukbart betræk
- Elastik hætte, ryg, manchetter og ankler
- Skridsikre såler
- Silikonefri
- Certificeringer og test:
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - Personligt beskyttelsesudstyr PPE-forordning (EU)2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler (Type 5)
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type 6)
- Testet mod standard EN ISO 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Testet i forhold til standarder: EN 1149-5:2008, beskyttelsesbeklædning - elektrostatiske egenskaber; EN 530, Slidbestandighed; EN 7854, Flex-revnemodstand; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Vedhæftede støvler, Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?