Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Drop-Down Cleanroom overtræksdragter med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15666097
Skift visning
Størrelse: X-Small
Artikelnummer.
15666097 Størrelse: X-Small
1 options
Artikelnummer. 15666097 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. SBDSHXS
Forventet forsendelse: 06-04-2027
BioClean-D™ Sterile Drop-Down Cleanroom-overalls med hætte inkluderer indvendige farvede faner for at angive sikre berøringspunkter, strategisk placerede aftagelige faner og en aftagelig lynlåsflig.
  • ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
  • Antistatisk, holdbar med lav fnug CleanTough™ stof
  • Quick release trykknapper til berøringsfri itagning
  • Elastik ryg, hætte, manchetter og ankler
  • Lynlås foran
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE TROMLE Testet
  • Lav-partikler
  • Sterilitetssikkerhedsniveau 10 −6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse X-Small
Materiale Spunbond non-woven polypropylen, polyethylen film laminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Indbundet, Sammenføjet
Sterilitet Steril
Rygstil Elastik
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Oversigt Quick release faner, aftagelig lynlås
Størrelse (engelsk) Bryst 30 til 33 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 76 til 84 cm
Til brug med (applikation) Renrum, Pharma, Kontrollerede miljøer, PPE, 503B Faciliteter, Fremstilling, Industriel
Højde (engelsk) 5 fod. 2 tommer til 5 fod. 4''
Højde (metrisk) 158 til 164 cm