Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Drop-Down Cleanroom overtræksdragter med hætte
:
Størrelse: X-Small
Beskrivelse
- ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
- Antistatisk, holdbar med lav fnug CleanTough™ stof
- Quick release trykknapper til berøringsfri itagning
- Elastik ryg, hætte, manchetter og ankler
- Lynlås foran
- ASTM D6978 05 Testet
- HELMKE TROMLE Testet
- Lav-partikler
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10 −6
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | X-Small |
| Materiale | Spunbond non-woven polypropylen, polyethylen film laminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Lynlås |
| Vis mere |