Få mere at vide
Ansell BioClean™ S-BCRL sterile skærebestandige handskeforinger
Artikelnummer. p-8942002
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 17253444
Brand: Ansell SBCRL5055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskeforing funktion Dyneema™ Diamantgarn for øget skæremodstand, specielt designet til at blive båret mellem to renrumshandsker.
  • Dyneema ™ Diamond-garn giver øget skæremodstand og beskyttelse under strenge procedurer
  • Designet til at blive båret mellem to renrumshandsker for at give EN 388 niveau B og ANSI A2 skærebeskyttelse
  • Specielt konstrueret til optimal fingerfærdighed, komfort og pasform
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Ideel til applikationer, der kræver håndtering af skarpe genstande eller rengøringsapparater, der udgør en skærerisiko
  • Ingen liner giver fuldstændig beskyttelse mod snit, vær forsigtig ved håndtering af skarpe genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Polyethylen
Størrelse X-Small
Sterilitet Steril
EN388 Standard 3X4XB
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, sundhedspleje og biovidenskab
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Gul
Serie S-BCRL
Længde (engelsk) 6,3''
Længde (metrisk) 16.2 cm