Få mere at vide
Ansell BioClean™ S-BCRL sterile skærebestandige handskeforinger
Artikelnummer. 17293444
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17293444 X-Large
17253444 X-Small
17263444 Lille
17273444 Medium
17283444 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17293444 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBCRL9090
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Handskeforing funktion Dyneema™ Diamantgarn for øget skæremodstand, specielt designet til at blive båret mellem to renrumshandsker.
  • Dyneema ™ Diamond-garn giver øget skæremodstand og beskyttelse under strenge procedurer
  • Designet til at blive båret mellem to renrumshandsker for at give EN 388 niveau B og ANSI A2 skærebeskyttelse
  • Specielt konstrueret til optimal fingerfærdighed, komfort og pasform
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Ideel til applikationer, der kræver håndtering af skarpe genstande eller rengøringsapparater, der udgør en skærerisiko
  • Ingen liner giver fuldstændig beskyttelse mod snit, vær forsigtig ved håndtering af skarpe genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Polyethylen
Størrelse X-Large
Sterilitet Steril
EN388 Standard 3X4XB
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, sundhedspleje og biovidenskab
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Rød
Serie S-BCRL
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 20.2 cm