Få mere at vide
Ansell BioClean™ S-BCRL sterile skærebestandige handskeforinger
Description
- Dyneema ™ Diamond-garn giver øget skæremodstand og beskyttelse under strenge procedurer
- Designet til at blive båret mellem to renrumshandsker for at give EN 388 niveau B og ANSI A2 skærebeskyttelse
- Specielt konstrueret til optimal fingerfærdighed, komfort og pasform
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Ideel til applikationer, der kræver håndtering af skarpe genstande eller rengøringsapparater, der udgør en skærerisiko
- Ingen liner giver fuldstændig beskyttelse mod snit, vær forsigtig ved håndtering af skarpe genstande
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyethylen |
| Show More |