Få mere at vide
Ansell BioClean™ BCAH Clearview Autoklaverbare beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 15218108
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15218108 Hvid Pakke med 12
1 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 15218108 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCAH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ikke relevant
Silikone clearview autoklaverbare beskyttelsesbriller har anti-ridse og anti-dug egenskaber.
  • Letvægtsmateriale: Muliggør langvarig brug og brugerkomfort
  • Indirekte ventilationssystem: Mindsker risikoen for forurening
  • Anti-ridse- og anti-tågeegenskaber: For uhindret udsyn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Ansigtsskærm
Vægt (metrisk) 106 g
Engangs Genanvendelig
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.