Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Ren nitril isolator vante
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002918
Skift visning
Farve: Hvid; Materiale: Nitril; Størrelse: 9,75
Artikelnummer.
30002918 Farve: Hvid; Materiale: Nitril; Størrelse: 9,75
1 options
Artikelnummer. 30002918 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. CGL30NITM9
Forventet forsendelse: 16-07-2027
De BioClean™ Clean Nitrile Isolator Mitten er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber. Vores CGL-vanter er designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder og behandles og pakkes i renrum.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin
  • 100% vandlækage testet
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse
  • Specielt designet til at minimere håndtræthed
  • Passer til portstørrelse 10 in./254 mm
  • Autoklave kompatibel
  • ISO 4 Renrum vasket og pakket
  • Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455, del 2, kategori III
Kloreret Ja
Rengøringsprocedure DI vask
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Oversigt Et stykke pr. forseglet indre PE-pose, en inderpose pr. forseglet anden indre PE-pose, en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose, 20 ydre poser pr. foret indre hvid Correx polyethylenboks
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Hvid
Finger Thickness (English) 21,65 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.55 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril, latex dyppet
Palm Thickness (English) 20 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.50 mm
Størrelse 9.75
Stil Perlemanchet
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Finger stil Fuld
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, halvlederfremstilling
Køn Unisex
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS Fremstilling QMS Revisionsstandarder ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Emballagetype PE poser, Correx polyethylen boks
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 254 mm
Mængde 20 Pk.
Serie GGL
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 840 mm