Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Ren nitril isolator vante
Beskrivelse
- Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin
- 100% vandlækage testet
- Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse
- Specielt designet til at minimere håndtræthed
- Passer til portstørrelse 10 in./254 mm
- Autoklave kompatibel
- ISO 4 Renrum vasket og pakket
- Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| ASTM F739 | Nej |
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455, del 2, kategori III |
| Kloreret | Ja |
| Rengøringsprocedure | DI vask |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Oversigt | Et stykke pr. forseglet indre PE-pose, en inderpose pr. forseglet anden indre PE-pose, en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose, 20 ydre poser pr. foret indre hvid Correx polyethylenboks |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |