Få mere at vide
Ansell BioClean™ S-BCPM Chem Prep sterile måtter
Dimensioner (L x B):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
- Chem prep måtten er sammensat af tre lag:
- Det øverste lag af mesh tillader jævn væskefordeling.
- Mellemlag giver fremragende absorption.
- Uigennemtrængeligt bundlag beskytter mod lækager.
- Latexfri, lavfnugende måtte er steriliseret ved gammabestråling og indpakket individuelt for at minimere kontamineringsrisici.
- Fremstillet i et facilitetsmøde ISO 9001 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorberingsevne | Meget absorberende |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificeringer; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 miljø |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 25 cm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Kontrolleret og kritisk, miljøer, laboratorium og forskning, produktion og fremstilling |
| Mængde | Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. sekund PE-pose; 50 dobbeltposer pr. forseglet ydre PE-pose; fire ydre poser pr. foret karton (200 stk.) |
| Farve | Blå |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Polyolefin |
| Vis mere |
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.