Få mere at vide
Ansell BioClean™ S-BCPM Chem Prep sterile måtter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15258278
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15258278 56 x 40 cm Pakke med 100
15248278 40 x 25 cm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
N/A
Artikelnummer. 15258278 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBCPM5640B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
N/A
Steril, tre-lags forberedelsesmåtte har lækagesikre egenskaber for høj absorption. Velegnet til brug i klasse 100/ ISO 5 renrum.
  • Chem prep måtten er sammensat af tre lag:
    • Det øverste lag af mesh tillader jævn væskefordeling.
    • Mellemlag giver fremragende absorption.
    • Uigennemtrængeligt bundlag beskytter mod lækager.
  • Latexfri, lavfnugende måtte er steriliseret ved gammabestråling og indpakket individuelt for at minimere kontamineringsrisici.
  • Fremstillet i et facilitetsmøde ISO 9001 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorberingsevne Meget absorberende
Certificeringer/compliance Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificeringer; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 miljø
Dimensioner (L x B) 56 x 40 cm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Kontrolleret og kritisk, miljøer, laboratorium og forskning, produktion og fremstilling
Mængde Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. sekund PE-pose; 25 dobbeltposer pr. forseglet ydre PE-pose; fire ydre poser pr. foret karton (100 stk.)
Farve Blå
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 56 cm
Materiale Polyolefin
Type Klæbende gulvmåtte
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm
Vis mere Vis mindre
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.