Få mere at vide
Ansell BioClean - C BCAS Kemoterapi Beskyttende Forklæde med ærmer - Ikke-steril
Artikelnummer. 18017651
Skift visning
Type:
Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Artikelnummer. Type
18017651 Kemoterapi Beskyttende Forklæde
1 options
Artikelnummer. 18017651 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCASXL
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CleanTough materiale, lavt fnug og let. Ultralydsbundne sømme giver øget styrke og beskyttelse.
  • Sikker beskyttelse: De BioClean-C™ Forklæde med ærmer BCAS er et ideelt valg som kemoterapibeskyttende forklæde, da det er testet mod en lang række kemoterapipræparater
  • Reducerede forureningsrisici: Dette beskyttende forklæde er lavet af letvægtsmateriale med lavt fnug
  • Ekstra styrke: Ultralydsbundet med beskyttende tape, dette forklæde er ideelt til beskyttelse mod kemoterapi
  • Forbedret pasform: Med en justerbar halslukning og bindebånd på bagsiden, giver det brugerne mulighed for at finde en behagelig, ensartet pasform til dem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Størrelse X-Large
Materiale Polyethylen, Ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Blå
Engangs Begrænset brug
Lukketype Integrerede bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Indgivelse af lægemidler, kemikaliehåndtering, blanding, blanding af faste stoffer og/eller væsker, blanding af kemikalier
Dimensioner (L x B) 108 -116 cm (42 tommer - 45 tommer) x 182 - 188c m (6 ft. 0 in. - 6 ft. 2 in.)
Stil Med ærmer
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, kun delvis kropsbeskyttelse, kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009