Få mere at vide
Ansell BioClean™ BioClean-C Kemoterapi sterilt beskyttelsesforklæde
Artikelnummer. 15238278
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15238278 Større Pakke med 50
15218278 Lille Pakke med 50
15228278 Medium Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15238278 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBCDAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2693.30 DKK
    1742.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 951.07 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Sterile forklæder giver beskyttelse mod en række kemoterapipræparater.
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
  • Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
  • Test: Slidstyrke - Resultat: 10 til 100 cyklusser - Ydelsesklasse (EN 14325):1
  • Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: MD 50.6 N - Ydelsesklasse (EN 14325):3
  • Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: CD 32.3 N - Ydelsesklasse (EN14325):2
  • Test: Punkteringsmodstand - Resultat:10 N - Ydelsesklasse (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Størrelse Større
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Steril
Latex fri Nej
Hals stil Justerbar
Til brug med (applikation) Kritiske og kontrollerede miljøer
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.