Få mere at vide
Ansell BioClean™ BioClean-C Kemoterapi sterilt beskyttelsesforklæde
Artikelnummer. 15228278
Størrelse:
Lille
Medium
Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15228278
Brand: Ansell SBCDAM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile forklæder giver beskyttelse mod en række kemoterapipræparater.
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
  • Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
  • Test: Slidstyrke - Resultat: 10 til 100 cyklusser - Ydelsesklasse (EN 14325):1
  • Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: MD 50.6 N - Ydelsesklasse (EN 14325):3
  • Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: CD 32.3 N - Ydelsesklasse (EN14325):2
  • Test: Punkteringsmodstand - Resultat:10 N - Ydelsesklasse (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Størrelse Medium
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Steril
Latex fri Nej
Hals stil Justerbar
Til brug med (applikation) Kritiske og kontrollerede miljøer
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.