Få mere at vide
Ansell BioClean™ BioClean-C Kemoterapi sterilt beskyttelsesforklæde
Størrelse:
Lille
Medium
Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Bind bånd bagpå
- Justerbar halslukning
- Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
- Silikonefri
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
- Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
- Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
- Test: Slidstyrke - Resultat: 10 til 100 cyklusser - Ydelsesklasse (EN 14325):1
- Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: MD 50.6 N - Ydelsesklasse (EN 14325):3
- Test: Trapezformet rivemodstand - Resultat: CD 32.3 N - Ydelsesklasse (EN14325):2
- Test: Punkteringsmodstand - Resultat:10 N - Ydelsesklasse (EN14325):1
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kemoterapi Beskyttende Forklæde |
| Størrelse | Lille |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Taljebånd |
| Sterilitet | Steril |
| Latex fri | Nej |
| Hals stil | Justerbar |
| Til brug med (applikation) | Kritiske og kontrollerede miljøer |
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.