Få mere at vide
Ansell BioClean™ BAFS 601 Anti-tågespray
Beskrivelse
- Anti-tågeeffekt: For mindre forhindring ved brug af autoklavable briller
- Luftfri pumpefunktion: Hurtig og nem påføring
- Fremstillet på et ISO 9001-certificeret anlæg: For garanteret kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Opløsning til rengøring af linser |
| Til brug med (applikation) | Tag hånd om tågeproblemer, når du bruger autoklavable briller |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Model- | BAFS |
| Mængde | 60 mL |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Proprietær formel |
| Vis mere |
Ikke tilgængeligt