Få mere at vide
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoklaver
Artikelnummer. 17934422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
18 l
28 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17934422 8 l
17904422 18 l
17924422 28 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934422 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. B4000ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41955.00 DKK
    33092.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 8862.24 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tilgængelig i 8 L, 18 L og 28 L kammervolumener, BioClave Research Autoclaves er bordplade, selvstændige enheder, der inkluderer mekaniske og elektriske sikkerhedslåse. Betjeningen er fuldautomatisk, vælg blot det relevante program og tryk på start.
  • Designet specielt til sterilisering af laboratorieforskningsværktøjer
  • Fuldautomatisk drift - tryk blot på start
  • Indbygget vandtank - ingen ekstern tilslutning nødvendig
  • 8 L, 18 L og 28 L modeller
  • Alle modeller små nok til bordpladebrug
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal
Kapacitet (metrisk) 8 l
Dybde (metrisk) kammer 31 cm
Diameter (engelsk) kammer 6,7''
Dybde (engelsk) kammer 12,5''
Diameter (metrisk) kammer 17 cm
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 51 cm
Model- BioClave Mini
Produkttype Frontlæssende bænkautoklave
Temperatur (engelsk) 250 °F til 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C til 134 °C
Vise Digital
Inkluderer 2 hylder, ekstra dørtætning
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 51 x 34 x 33 cm