Få mere at vide
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoklaver
Artikelnummer. 17904422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
18 l
28 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17904422 18 l
17924422 28 l
17934422 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904422 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. B400018E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58045.00 DKK
    45784.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 12260.58 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tilgængelig i 8 L, 18 L og 28 L kammervolumener, BioClave Research Autoclaves er bordplade, selvstændige enheder, der inkluderer mekaniske og elektriske sikkerhedslåse. Betjeningen er fuldautomatisk, vælg blot det relevante program og tryk på start.
  • Designet specielt til sterilisering af laboratorieforskningsværktøjer
  • Fuldautomatisk drift - tryk blot på start
  • Indbygget vandtank - ingen ekstern tilslutning nødvendig
  • 8 L, 18 L og 28 L modeller
  • Alle modeller små nok til bordpladebrug
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,7 gal
Kapacitet (metrisk) 18 l
Dybde (metrisk) kammer 35 cm
Diameter (engelsk) kammer 9,8''
Dybde (engelsk) kammer 13,77 tommer
Diameter (metrisk) kammer 24.8 cm
Til brug med (applikation) Sterilisering af produkter
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 56 cm
Produkttype Frontlæssende bænkautoklave
Temperatur (engelsk) 250 °F til 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C til 134 °C
Vise Digital
Inkluderer 3 bakker, ekstra dørpakning
Spænding 208/230 V
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 56 x 44.5 x 40 cm