Få mere at vide
Benchmark Scientific™ BioClave Autoklave Printer
Artikelnummer. 17954432
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BioClave Research Autoklaver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17954432 BioClave Research Autoklaver
1 options
Artikelnummer. 17954432 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 DKK
    2359.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 585.70 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
BioClave Autoclave-printeren kan tilsluttes autoklaven for at give en udskrift af kørsler til dokumentation.
  • Forbindes til alle BioClave Research autoklaver
  • Giver dokumentation for autoklaveprocessen
Tekniske data
Til brug med (applikation) Udskrivning af kørselsparametre
Til brug med (udstyr) BioClave Research Autoklaver
Model- BioClave
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 2.2 kg