Få mere at vide
Biochrom Udskriv via computer (PVC) software med USB Kabel
Type:
Udskriv via computersoftware
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres med USB kabel
- Kompatibel med Windows 2000 - Windows XP
- Udskriver til ENHVER printer tilsluttet pc (eller netværk)
- Op til 8 instrumenter kan konfigureres til 1 pc (porte tillader det)
- Viser resultater på pc
- Flere filformater understøttet inklusive PVC-format, Excel Format, Windows Enhanced Metafile (grafisk fil) og .TXT, .CSV ASCII-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Windows 2000 - Windows 10 |
| Type | Udskriv via computersoftware |
| Inkluderer | USB kabel |