Få mere at vide
Biochrom WPA CO7500 Colorimeter with Rechargeable Battery
Artikelnummer. 11805962 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Uddannelsesmæssig kolorimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
11805962 Uddannelsesmæssig kolorimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 11805962
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Biochrom WPA CO7500B Colorimeter is compact, lightweight, portable and ergonomically designed.
  • Single beam filter based colorimeter covering 440 to 680 nm
  • Rugged, portable and easy to use
  • Excellent value for money and ideal for educational applications
  • Absorbance, %Transmission and simple kinetic measurements
  • Includes rechargeable battery
Tekniske data
Absorbansområde 0.3 A to 1.99 A (Absorbance), 0 to 199% T (% Transmission)
Nøjagtighed <±0.05 A (at 1 A)
Certificeringer/compliance CE
Kuvette detaljer Semi-Micro and Macro Cuvettes or 16 mm Round Tubes
Batteritype Rechargeable
Detektor type Diode
Vise LCD
IP-vurdering IP65
Sprog English, French, German, Spanish, Italian
Lyskilde Tungsten Halogen
Spektral båndbredde 40 nm
Type Uddannelsesmæssig kolorimeter
Spænding 9 V
Bølgelængdeområde 440 to 680 nm
Elektriske krav 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Til brug med (applikation) Ideal for Educational Applications
Højde (metrisk) 60 mm
Hertz 50/60 Hz
Fugtighed 80°C% up to 31°C decreasing linearly to 50% at 40°C
Inkluderer Rechargeable Battery
Model- CO7500B
Udgange 0 to 2 V for 0 to 2 Abs or 0 to 1.99 V for 0 to 199%T (via 2 x 4 mm sockets, ∼100 mV offset in the output voltage) RS232
Stilængde 10 mm
Strømforbrug 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Temperaturområde (metrisk) 5°C to 35°C
garanti 1 Year
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Bredde (metrisk) 150 mm