Få mere at vide
Biochanin A, TRC
Artikelnummer. 30135315
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135315 1 g
30137779 250 mg
17955065 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3872501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-80-5
Molekylær formel C16 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Synonym 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Biochanin A (6CI), Isoflavone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), (-)-5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 4'-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, Biochanin, Genistein 4-methyl ether, Genistein 4'-methyl ether, NSC 123538, Olmelin
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMIL COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biochanin A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Formel vægt 284.0685
Procent renhed >95%