Få mere at vide
Agilent BioTek BioCell Fartøj og adapter
Shop alle Agilent BioTek produkter
Produkttype:
Adapterpladesamling
Kuvette
Til brug med (applikation):
1 cm absorbans mål
1 cm vejlængde mål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
BioCell Adapterpladesamling kan rumme op til 8 BioCell kuvetter (BT7272051) til 1 cm vejlængdemål i en Agilent BioTek mikroplade spektrofotometer.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Adapterpladesamling |
| Til brug med (udstyr) | Epoke, Synergy H1, Synergy HTX |
| Til brug med (applikation) | 1 cm vejlængde mål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur