Få mere at vide
Agilent BioTek BioCell Fartøj og adapter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11593535 Shop alle Agilent BioTek produkter
Produkttype:
Adapterpladesamling
Kuvette
Til brug med (applikation):
1 cm absorbans mål
1 cm vejlængde mål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11593535
Brand: Agilent BioTek 7272051
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
BioCell Adapterpladesamling kan rumme op til 8 BioCell kuvetter (BT7272051) til 1 cm vejlængdemål i en Agilent BioTek mikroplade spektrofotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kuvette
Til brug med (udstyr) Epoke, Synergy H1, Synergy HTX
Til brug med (applikation) 1 cm absorbans mål
Materiale Kvarts