Få mere at vide
Thermo Scientific™ Biokatalyse enzymkit
Artikelnummer. 15486229
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486229 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15486229 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J64149.QA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Mængde 1 sæt
Type Biokatalyse enzymkit