Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 60 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
150 mm
300 mm
Kolonneformat:
Forberedende kolonne, standard
Forberedende vagtsøjle
Beskrivelse
Giv enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Størrelseseksklusionskromatografi præparativ HPLC-kolonner. BioBasic SEC-søjler giver højeffektive separationer for en bred vifte af molekylvægte fra 100 til 60.000 dalton, hvilket muliggør analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 60 HPLC kolonne fordele:
- Dækker separation af analytter over et bredt molekylvægtsområde
- Lang søjlelevetid og høj søjleeffektivitet
- Simpel interaktionsmekanisme baseret på molekylær størrelse og form
- Fremragende til prøveoprydning
- Enkel metodeudvikling, simple mobile faser
- 60Å porestørrelse
Bestillingsoplysninger:
For information om bulkmængder, spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende vagtsøjle |
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Til brug med | Udelukkelse af præparativ størrelse |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 60Å |
| Overfladedækning | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |