Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16661674
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
150 mm
300 mm
Kolonneformat:
Forberedende kolonne, standard
Forberedende vagtsøjle
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonneformat unitSize
16661674 150 mm Forberedende kolonne, standard -
16651674 30 mm Forberedende vagtsøjle Hver
16515944 300 mm Forberedende kolonne, standard -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16661674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 73405157846A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med BioBasic™ PREP SEC 120 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-kolonner.
Giv enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Størrelseseksklusionskromatografi præparativ HPLC-kolonner. BioBasic SEC-søjler giver højeffektive separationer for en bred vifte af molekylvægte fra 700 til 120.000 dalton, hvilket muliggør analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC kolonne fordele:
  • Dækker separation af analytter over et bredt molekylvægtsområde
  • Lang søjlelevetid og høj søjleeffektivitet
  • Simpel interaktionsmekanisme baseret på molekylær størrelse og form
  • Fremragende til prøveoprydning
  • Enkel metodeudvikling, simple mobile faser
  • 120Å porestørrelse
Bestillingsoplysninger:
For information om bulkmængder, spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Til brug med Udelukkelse af præparativ størrelse
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L59
Stationær fase Diol (OH)
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning >8.2%
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Endcapped Nej
Fase Størrelse ekskludering
Til brug med (applikation) Præparativ kromatografi