Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler
Artikelnummer. 16691674 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
150 mm
300 mm
Artikelnummer. 16691674
Brand: Thermo Scientific™ 73605037821A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med BioBasic™ PREP SEC 1000 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler.
Giv enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Størrelsesudelukkelseskromatografi præparativ HPLC-kolonner. BioBasic SEC-søjler giver højeffektive separationer for en lang række molekylvægte fra 70.000 til 10.000.000 dalton, hvilket muliggør analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC kolonne fordele:
  • Dækker separation af analytter over et bredt molekylvægtsområde
  • Lang søjlelevetid og høj søjleeffektivitet
  • Simpel interaktionsmekanisme baseret på molekylær størrelse og form
  • Fremragende til prøveoprydning
  • Enkel metodeudvikling, simple mobile faser
  • 120Å porestørrelse
Bestillingsoplysninger:
For information om bulkmængder, spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende vagtsøjle
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Til brug med Udelukkelse af præparativ størrelse
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Overfladeareal 25 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L59
Stationær fase Diol (OH)
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning >0.6%
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Endcapped Nej
Fase Størrelse ekskludering
Til brug med (applikation) Præparativ kromatografi