Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC kolonner
Artikelnummer. p-4524127 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10552465
Brand: Thermo Scientific™ 73105051030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
  • 5 μm partikelstørrelse, 300Å porestørrelse
  • Proprietære, proteinvenlige, ionbytterligander af polyethylenimin (PEI) bundet til ren deaktiveret silica
  • Lav hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3 % kulstofbelastning
  • Anvendes til normalfase- og hydrofil interaktionschromatografi (HILIC)
  • Stabil under krævende pH-forhold (2 til 8 pH-område)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 1 mm
Hydrofobicitet Low (Lav)
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Polyethylenimin
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Normal fase, HILIC, Ionbytning
Teknik Bio-LC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.