Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10671324 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10671324 150 mm 2.1 mm Hver
10552465 50 mm 1 mm Hver
10682284 50 mm 2.1 mm Hver
10446644 50 mm 3 mm Hver
10304183 50 mm 4.6 mm Hver
10519945 100 mm 1 mm Hver
10314183 100 mm 2.1 mm Hver
10513415 100 mm 4.6 mm Hver
10170703 150 mm 1 mm Hver
10221005 150 mm 3 mm Hver
10630754 150 mm 4.6 mm Hver
10253603 250 mm 4.6 mm Hver
11578330 10 mm 1 mm Pakke med 4
11588330 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
10659675 10 mm 3 mm Pakke med 4
11598330 10 mm 4 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10671324 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 73105152130
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
  • 5 μm partikelstørrelse, 300Å porestørrelse
  • Proprietære, proteinvenlige, ionbytterligander af polyethylenimin (PEI) bundet til ren deaktiveret silica
  • Lav hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3 % kulstofbelastning
  • Anvendes til normalfase- og hydrofil interaktionschromatografi (HILIC)
  • Stabil under krævende pH-forhold (2 til 8 pH-område)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Hydrofobicitet Low (Lav)
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Polyethylenimin
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.