Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
- 5 μm partikelstørrelse, 300Å porestørrelse
- Proprietære, proteinvenlige, ionbytterligander af polyethylenimin (PEI) bundet til ren deaktiveret silica
- Lav hydrofobicitet
- Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3 % kulstofbelastning
- Anvendes til normalfase- og hydrofil interaktionschromatografi (HILIC)
- Stabil under krævende pH-forhold (2 til 8 pH-område)
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Hydrofobicitet | Low (Lav) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.