Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10552465 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10552465 50 mm 1 mm Hver
10682284 50 mm 2.1 mm Hver
10446644 50 mm 3 mm Hver
10304183 50 mm 4.6 mm Hver
10519945 100 mm 1 mm Hver
10314183 100 mm 2.1 mm Hver
10513415 100 mm 4.6 mm Hver
10170703 150 mm 1 mm Hver
10671324 150 mm 2.1 mm Hver
10221005 150 mm 3 mm Hver
10630754 150 mm 4.6 mm Hver
10253603 250 mm 4.6 mm Hver
11578330 10 mm 1 mm Pakke med 4
11588330 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
10659675 10 mm 3 mm Pakke med 4
11598330 10 mm 4 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10552465 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 73105051030
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-søjler til adskillelse af proteiner, peptider, andre anioniske arter og meget polære molekyler.
  • 5 μm partikelstørrelse, 300Å porestørrelse
  • Proprietære, proteinvenlige, ionbytterligander af polyethylenimin (PEI) bundet til ren deaktiveret silica
  • Lav hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3 % kulstofbelastning
  • Anvendes til normalfase- og hydrofil interaktionschromatografi (HILIC)
  • Stabil under krævende pH-forhold (2 til 8 pH-område)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 1 mm
Hydrofobicitet Low (Lav)
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Polyethylenimin
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Normal fase, HILIC, Ionbytning
Teknik Bio-LC
Afficher plus Afficher moins
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.