Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Optimeret til adskillelse af en lang række peptider, Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC-kolonner er højtydende søjler, der er ideelle til analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
- 300Å porestørrelse for forbedret biomolekyleanalyse
- En fremragende startkolonne til protein- og peptidanalyse
- Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
- Fremragende til LC/MS-adskillelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er tilgængelige, inklusive forberedende søjler. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L7 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto