Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16536130 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
7.8 mm
20 mm
Kolonneformat:
Forberedende kolonne, standard
Forberedende vagtsøjle
Guard Column
High Temperature Column
Preparative Column, Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16536130
Brand: Thermo Scientific™ 73505307846A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser.
Giv enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography, præparative HPLC-kolonner. BioBasic SEC-søjler giver højeffektive separationer for en bred vifte af molekylvægte fra 7.000 til 1.200.000 dalton, hvilket muliggør analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 1000 HPLC-kolonne fordele:
  • Dækker separation af analytter over et bredt molekylvægtsområde
  • Lang søjlelevetid og høj søjleeffektivitet
  • Simpel interaktionsmekanisme baseret på molekylær størrelse og form
  • Fremragende til prøveoprydning
  • Enkel metodeudvikling, simple mobile faser
  • 1000Å porestørrelse
Bestillingsoplysninger:
For information om bulkmængder, spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Til brug med Udelukkelse af præparativ størrelse
Længde (metrisk) 300 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L59
Stationær fase Diol (OH)
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning >2%
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Endcapped Nej
Fase Størrelse ekskludering
Til brug med (applikation) Præparativ kromatografi
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.